Descripción
- Mango de pistola ergonómico
- Batería de alta capacidad para un uso prolongado.
- Válido para EXA81 y HH85
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 175 mm |
| Altura (imperial) | 6,89 in |
| Anchura (métrico) | 165 mm |
| Anchura (imperial) | 6,5 in |
| Fondo (métrico) | 61 mm |
| Fondo (imperial) | 2,4 in |
| Peso (métrico) | 0.30 kg |
| Peso (imperial) | 0.66 lb. |
| Certificaciones/conformidad | CE, FCC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 61 x 165 x 175 mm |
| Mostrar más |