Learn More
Brady™ Batería para impresoras móviles Brady
Descripción
- El paquete incluye una batería de iones de litio de repuesto solo para las impresoras BMP51 y BMP53 (la impresora de etiquetas y el adaptador de CA se venden por separado)
- Batería de larga duración: imprime hasta 1000 etiquetas de 25,4 mm x 50,8 mm (1 pulg. x 2 pulg.) por carga de batería
- Utilice la unidad de cargador/adaptador de CA (no incluida) para cargar la batería
- Permite el funcionamiento inalámbrico de la impresora para que pueda imprimir etiquetas donde las necesite, cuando las necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Batería recargable de iones de litio |
| Color | Gris |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresoras móviles |
| Esterilidad | No estéril |
| Alternate Part Number | BMP-UBP 12V |