Learn More
Brady™ Cintas de suelo antideslizante
Código de producto. 10366574 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Anchura (imperial):
2 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
10366574 Negro 2 in 1 rollo
1 options
Código de producto. 10366574 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 078190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.65€
    88.15€ / 1 rollos
    Ahorro 1.50€
    1% Descuento
En stock
Para su uso en interiores o exteriores y para el marcado del suelo
  • Fabricado con cinta de poliéster resistente con respaldo adhesivo B-916
  • Recubierta con miles de granos de óxido de aluminio resistente
  • Se unen de manera permanente a suelos limpio y secos y resisten la grasa y el aceite
Especificaciones
Alternate Part Number CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 50MMX18.3M
Descripción Cinta antideslizante montada en rollo: negra
Para utilizar con (aplicación) Necesidades de marcado de suelo
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,2 m
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,66 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,08 cm
Tipo de adhesivo Acrílico sensible a la presión permanente
Color Negro
Material Poliéster recubierto de arenilla B-916
Tipo Cinta de suelo antideslizante