Learn More
Brady™ Bloqueo de cable de uso general con cable metálico revestido de 2,4 m (8 pies)
Código de producto. 11770164 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11770164 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11770164 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 050943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    91.22€ / paquete de 1
    Ahorro 15.78€
    14% Descuento
En stock
El bloqueo de cable de uso general con cable de metal revestido de 2,4 m (8 pies.) se utiliza para bloquear todos los dispositivos de aislamiento de energía.
  • Los cuerpos de bloqueo de cable de uso general están fabricados de nailon reforzado con fibra de vidrio modificada por impactos para ofrecer una resistencia superior a la temperatura, la corrosión y los productos químicos
  • El dispositivo se suministra completo con un cable de bloqueo de metal revestido
  • Equipar a sus empleados con las herramientas de bloqueo y los dispositivos de advertencia adecuados puede salvar vidas, reducir el tiempo perdido de los empleados y reducir los costes de los seguros
  • Brady™ es un líder mundial en productos y servicios de bloqueo y etiquetado que ofrece experiencia en el sector y una amplia gama de dispositivos de bloqueo duraderos y fáciles de usar
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de bloqueo de cables tensos
Alternate Part Number 050943
Color Rojo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Altura (métrico) 152,40 mm
Incluye Cable de metal revestido de 2,4 m x 0,4 cm
Longitud (imperial) 8 pulg
Longitud (métrico) 2,4 m
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 82,00 mm