Learn More
Brady™ Accesorios para impresoras de etiquetas BMP71
Description
- Accesorios™ para impresora de etiquetas BMP 71 de Brady™
- Funda para impresora diseñada para proteger la impresora de impactos y polvo al mismo tiempo que permite una movilidad sencilla.
- La batería de la impresora ofrece una larga duración de la batería: imprime hasta 3900 etiquetas de 25,4 x 50,8 mm (1 x 2 in) por carga, permite el funcionamiento inalámbrico de la impresora para que pueda imprimir etiquetas donde las necesite y cuando las necesite.
- Cargador™ rápido BMP 71, carga la batería en una hora.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Maletín rígido |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | BMP71 Impresora de etiquetas |
| Esterilidad | No estéril |
| Descripción | Maletín de transporte rígido |
| Cantidad | 1 unidad |
| Alternate Part Number | M71-HC |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?