Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6000, impresora IP™ compatible
Código de producto. 12849868 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
1 in
Longitud (imperial):
984 ft
Anchura (imperial):
2,36 in
3,27 in
4,33 in
Tamaño de la unidad:
300 metros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Longitud (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
12849868 1 in 984 ft 3,27 in cada uno
11503035 1 in 984 ft 2,36 in 300 metros
11895261 1 in 984 ft 4,33 in 300 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12849868 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 066226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    170.05€ / paquete de 1
    Ahorro 30.95€
    15% Descuento
En stock
Includes
  • Spindle
La cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6000 (impresora IP™ compatible) es una cinta de alta densidad con excelente resistencia a disolventes, alta resistencia al calor y gran resistencia a los arañazos.
  • Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
  • La formulación con resina sin halógenos de la serie R6000 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y calor cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado
  • Recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas brillantes o muy lisas, como poliéster ultraagresivo B-483 y poliéster permanente B-423 de Brady™
  • Combine los materiales de etiquetas Brady con su serie de cintas recomendada para obtener un rendimiento de leyenda superior
Compliance
Compatibilidad con RoHS: Pass 2002/95/CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Negro
Acabado Brillo
Formato Etiqueta
Material Resina
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Impresoras IP300 e IP600
Incluye Huso mitótico
Cantidad 1 unidad
Grosor (imperial) 0,0003 in
Grosor (métrico) 0.008 mm
Dimensiones (L x An) 300 m x 83 mm (984 ft x 3,27 in)
Longitud (imperial) 984 ft
Longitud (métrico) 2,99 cm
Anchura (imperial) 3,27 in
Anchura (métrico) 8,3 cm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6002