Learn More
Abcam Reactivo de Bradford, Cuantificación de proteínas, líquido, 500 mL
Código de producto. 32118940 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32118940 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 32118940 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab119216500mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Mejora del reactivo de cuantificación de proteínas con mayor tolerancia al detergente y reducción de la variación de proteína a proteína.
El reactivo Bradford es una formulación mejorada para la cuantificación de proteínas, con mayor tolerancia a la contaminación por detergentes y una reducción de la variación entre proteínas.
  • Para líquido/líquido;
  • Detección colorimétrica: Se une a la proteína, provocando un cambio en la absorción de 465 nm a 595 nm (cambio de color de marrón a azul)
  • Rendimiento: Excelente linealidad a lo largo de un rango definido de concentraciones de proteínas
  • Componentes del tampón de almacenamiento: 14% ácido fosfórico, 3% etanol, 2,3% α-ciclodextrina hidratado, 0,23% gamma-ciclodextrina, 0,005% azul brillante G
  • Uso: Citado en más de 30 publicaciones
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Tampón 14% ácido fosfórico, 3% etanol, 2,3% α-ciclodextrina hidratado, 0,23% gamma-ciclodextrina, 0,005% Brilliant Blue G
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Ubicación de detección Detección en solución
Formato Frasco
Formulario Líquido
Contenido del kit Reactivo de Bradford (500 mL)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sustrato Proteínas
Molécula diana proteína
Método de detección Colorimétrico
Formulación Constituyentes: 14% ácido fosfórico, 3% etanol, 2,3% α-ciclodextrina hidratado, 0,23% gamma-ciclodextrina, 0,005% azul brillante G
Cantidad 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de proteínas