Learn More
Brady™ Etiqueta imprimible por transferencia térmica de la serie BradyBondz™ WorkHorse™
Las etiquetas de poliéster transparente imprimibles por transferencia térmica BradyBondz™ WorkHorse™ (B-430) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y requieren
Marca: Brady™ 030189
Descripción
- Las etiquetas transparentes satinadas son imprimibles por transferencia térmica y cuentan con un adhesivo acrílico permanente y duradero
- Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, aceites y agua
- Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC; Aprobado por UL; Con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de -70 a 100 °F (-56 a 137 °C)
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Transparente | |
| Permanente | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| No estéril | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer | |
| 3000/rollo | |
| De -70 °C a +100 °C | |
| 0,076 mm | |
| 3 in | |
| 1 in | |
| 3 in | |
| THT-18-430-3 |
| Homologado por UL, con aprobación CSA | |
| Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
| Transparente | |
| IP™ Habilitado | |
| Thermal Transfer | |
| Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación | |
| THT-18-430-3 | |
| Rectángulo | |
| 0,00381 mm ( 0,003 in) | |
| 1 x 3 in | |
| 76,2 mm | |
| 25,4 mm | |
| 76.20 mm |