Learn More
BQU57, MedChemExpress
Código de producto. 16491607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491607 50 mg 50 miligramos
16485428 10 mg 10 miligramos
16446026 100 mg 100 miligramos
16438147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12875
MedChemExpress BQU57 shows selective inhibition for Ral relative to Ras or Rho and inhibit xenograft tumor growth similar to depletion of Ral by siRNA. The IC50 for BQU57 of 2.0 (mu)M in H2122 and 1.3 (mu)M in H358.
BQU57 shows selective inhibition for Ral relative to Ras or Rho and inhibit xenograft tumor growth similar to depletion of Ral by siRNA. The IC50 for BQU57 of 2.0 (mu)M in H2122 and 1.3 (mu)M in H358.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BQU57
Forma física Solid
CAS 1637739-82-2
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13F3N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.13 mM)
SMILES NC1=C(C#N)C(C(C(C)=NN2C)=C2O1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 334.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.3
Porcentaje de pureza 99.55%