Learn More
BQR-695, MedChemExpress
Código de producto. 16457618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457618 10 mg 10 miligramos
16450088 5 mg 5 miligramos
16413637 50 mg 50 miligramos
16407536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18748
MedChemExpress BQR-695 is a PI4KIIIβ inhibitor with IC50s of 80 and 3.5 nM for human PI4KIIIβ and Plasmodium variant of PI4KIIIβ, respectively.
BQR-695 is a PI4KIIIβ inhibitor with IC50s of 80 and 3.5 nM for human PI4KIIIβ and Plasmodium variant of PI4KIIIβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BQR-695
Forma física Solid
CAS 1513879-21-4
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo NVP-BQR695
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C(OC)=C1)=CC=C1C2=CC3=NC(NCC(NC)=O)=CN=C3C=C2
Peso molecular (g/mol) 352.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.39
Porcentaje de pureza 96.43%