Learn More
BQCA, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BQCA |
| CAS | 338747-41-4 |
| Fórmula molecular | C18H15NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Methoxybenzyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 1,4-Dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO4/c1-23-13-8-6-12(7-9-13)10-19-11-15(18(21)22)17(20)14-4-2-3-5-16(14)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | O=C(C(C(O)=O)=C1)C2=C(C=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3 |
| Nombre IUPAC | ácido 1-(4-metoxibencil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 309.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1 |