Learn More
BQCA, MedChemExpress
Código de producto. 16480007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480007 50 mg 50 miligramos
16444706 100 mg 100 miligramos
16443618 10 mg 10 miligramos
16422796 25 mg 25 miligramos
16406347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101858
MedChemExpress BQCA a highly selective allosteric modulator of the M1 mAChR.
BQCA a highly selective allosteric modulator of the M1 mAChR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BQCA
CAS 338747-41-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15NO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.45 mg/mL (17.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=CC=C(OC)C=C2)C3=C(C=CC=C3)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 309.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.32
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration