Learn More
BQ-788 sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16479437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479437 5 mg 5 miligramos
16446908 10 mg 10 miligramos
16401569 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15894
MedChemExpress BQ-788 sodium salt is a potent and selective ETB receptor antagonist, inhibiting ET-1 binding to ETB receptors with an IC50 of 1.2 nM in human Girrardi heart cells.
BQ-788 sodium salt is a potent and selective ETB receptor antagonist, inhibiting ET-1 binding to ETB receptors with an IC50 of 1.2 nM in human Girrardi heart cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BQ-788 sodium salt
CAS 156161-89-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H50N5NaO7
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (64.78 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (30.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCC[C@H](C(O[Na])=O)NC([C@@H](CC1=CN(C(OC)=O)C2=CC=CC=C12)NC([C@H](CC(C)(C)C)NC(N3[C@H](C)CCC[C@@H]3C)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 663.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.78
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation