Learn More
BQ-788, MedChemExpress
Descripción
BQ-788 is a potent, selective ETB receptor antagonist with IC50 of 1.2 nM for inhibition of ET-1 binding to human Girardi heart cells, poorly inhibiting the binding to ETA receptors in human neuroblastoma cell line SK-N-MC cells with IC50 of 1300 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BQ-788 |
| CAS | 173326-37-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H51N5O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 170 mg/mL (264.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CCCC[C@H](C(O)=O)NC([C@@H](CC1=CN(C(OC)=O)C2=CC=CC=C12)NC([C@H](CC(C)(C)C)NC(N3[C@H](C)CCC[C@@H]3C)=O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 641.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 641.8 |
| Mostrar más |