Learn More
BQ-123, MedChemExpress
Código de producto. 16477847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16477847 5 mg 5 miligramos
16455128 10 mg 10 miligramos
16401249 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 16477847
Marca: Medchem Express HY12378
MedChemExpress BQ-123 is a potent and selective endothelin A (ETA) receptor antagonist with an IC50 of 7.3 nM and a Ki of 25 nM. BQ-123 inhibits endothelin-1-mediated proliferation of human pulmonary artery smooth muscle cells and lowers blood pressure in different rat models of hypertension.
BQ-123 is a potent and selective endothelin A (ETA) receptor antagonist with an IC50 of 7.3 nM and a Ki of 25 nM. BQ-123 inhibits endothelin-1-mediated proliferation of human pulmonary artery smooth muscle cells and lowers blood pressure in different rat models of hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BQ-123
CAS 136553-81-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H42N6O7
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (81.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@](C(N(CCC1)[C@]1([H])C2=O)=O)([H])CC(O)=O)[C@H](NC([C@@H](NC([C@H](N2)C(C)C)=O)CC(C)C)=O)CC3=CNC4=CC=CC=C34
Peso molecular (g/mol) 610.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.7
Porcentaje de pureza 95.3%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation