missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BQ-123, MedChemExpress

Código de producto. 16455128
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455128 10 mg 10 miligramos
16477847 5 mg 5 miligramos
16401249 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455128

Marca: Medchem Express HY12378

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BQ-123 is a potent and selective endothelin A (ETA) receptor antagonist with an IC50 of 7.3 nM and a Ki of 25 nM. BQ-123 inhibits endothelin-1-mediated proliferation of human pulmonary artery smooth muscle cells and lowers blood pressure in different rat models of hypertension.

BQ-123 is a potent and selective endothelin A (ETA) receptor antagonist with an IC50 of 7.3 nM and a Ki of 25 nM. BQ-123 inhibits endothelin-1-mediated proliferation of human pulmonary artery smooth muscle cells and lowers blood pressure in different rat models of hypertension.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BQ-123
CAS 136553-81-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H42N6O7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (81.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@](C(N(CCC1)[C@]1([H])C2=O)=O)([H])CC(O)=O)[C@H](NC([C@@H](NC([C@H](N2)C(C)C)=O)CC(C)C)=O)CC3=CNC4=CC=CC=C34
Peso molecular (g/mol) 610.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.7
Porcentaje de pureza 95.3%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.