Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. 15248643
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 mm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 mm | cada uno |
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15248643
Supplier
Trajan™
Supplier No.
054110
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Specifications
Specifications
| Temperatura máxima | 370 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 mm |
| Fase estacionaria | 5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de fenoles, Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC-MS y otras aplicaciones específicas de detección |
| Intervalo de temperatura | De - 40 °C a + 360/370 °C |
| Grosor de película | 0,15 mm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | BPX5 Forte™ |
| Polaridad | No polar |
| Recubrimiento | Sílice fundido |
| Show More Show Less |