Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. 15218653
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 mm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 mm | cada uno |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15218653
Proveedor
Trajan™
N.º de proveedor
0541261
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de aminas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC/MS |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 6 m |
| Material de embalaje | BPX5 |
| Polaridad | No polar |
| Recubrimiento | Sílice fundido |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Fase estacionaria | 5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Temperatura máxima | 370 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 40 °C a + 360/370 °C |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?