Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. 10025450
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 mm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10025450 12 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15218653 6 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10567342 12 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10442341 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10519452 12 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
12684945 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
16662612 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
16642612 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
16622612 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10320941 50 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10269190 25 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
15124079 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10430081 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10268810 25 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10451031 25 m 0,15 mm 0,25 μm cada uno
10791412 30 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10208670 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10567532 12 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10300711 12 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15288643 15 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10616021 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10177200 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12905561 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10762562 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
15298643 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10661813 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10055400 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15248643 30 m 0,15 mm 0,15 mm cada uno
15238643 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
15228663 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 10025450 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 054130
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MS premium, fase de bajo sangrado diseñada para ofrecer robustez y adecuada para una gran variedad de aplicaciones
  • Sangrado muy bajo
  • Alta temperatura
  • No polar
  • Ideal para GCMS
  • Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de aminas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 12 m
Material de embalaje BPX5
Polaridad No polar
Recubrimiento Sílice fundido
Tipo USP G27, G36, G41
Fase estacionaria 5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
Temperatura máxima de 370 °C
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +360/370 °C