Learn More
Trajan Scientific and Medical Columna BPX-Volatiles
Código de producto. 31926663
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0.53 mm
Grosor de película:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
31926663 60 m 0.53 mm 3 μm cada uno
12706567 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
12925571 60 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
12604955 30 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
12915571 30 m 0,25 mm 1,4 μm cada uno
15208723 60 m 0,25 mm 1,4 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31926663 Proveedor Trajan Scientific and Medical N.º de proveedor 054985
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
La columna BPX-Volatiles SGE es una columna de fase polar diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles de la EPA
  • Polar phase.
  • EPA volatile organics analysis.
  • Able to be solvent rinsed.
  • Bonded and cross-linked.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Simulated Distillation, Volatile Organic Compounds Analysis, Alcohol Analysis
Tamaño de partículas 3 μm
Grosor de película 3 μm
Longitud (métrico) 60 m
Material de embalaje BPX-Volatiles
Polaridad Polar
Tipo USP G43
Fase estacionaria Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Diámetro interior (métrico) 0.53 mm
Temperatura máxima 300°C
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C to 290°C