Learn More
BPTU, MedChemExpress
Descripción
BPTU (BMS-646786) is a non-nucleotide P2Y1 receptor allosteric antagonist with antithrombotic activity. BPTU is able to block the P2Y1 receptor located at the neuromuscular junction of the gastrointestinal tract.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BPTU |
| CAS | 870544-59-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H22F3N3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BMS-646786 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (74.76 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)NC2=CC=CN=C2OC3=CC=CC=C3C(C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 445.43 |
| Mostrar más |