Learn More
BPTES, MedChemExpress
Código de producto. 16475288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475288 10 mg 10 miligramos
16438007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12683
MedChemExpress BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BPTES
Forma física Solid
CAS 314045-39-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N6O2S3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCSCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)S2)S1)CC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 524.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.68
Porcentaje de pureza 98.0%