Learn More
BPIPP, CVR
Código de producto. 30342419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30342419 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30342419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6766651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material BPIPP
CAS 325746-94-9
Fórmula molecular C22H16BrN3O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo 5-(3-Bromophenyl)-5,11-dihydro-1,3-dimethyl-1H-indeno[2',1':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16BrN3O3/c1-25-20-17(21(28)26(2)22(25)29)15(11-6-5-7-12(23)10-11)16-18(24-20)13-8-3-4-9-14(13)19(16)27/h3-10,15,24H,1-2H3
SMILES O=C1N(C)C2=C(C(C3=CC=CC(Br)=C3)C(C(C4=C5C=CC=C4)=O)=C5N2)C(N1C)=O
Nombre IUPAC 5-(3-bromofenil)-1,3-dimetil-5,11-dihidro-1H-indeno[2',1':5,6]pirido[2,3-d]pirimidina-2,4,6(3H)-triona
Peso molecular (g/mol) 450.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.04
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.