Learn More
Thermo Scientific™ BPC Readymate™ para conjunto de tubos hembra Lynx™
Código de producto. 15289387
Change view
Click to view available options
Descripción:
BPC Readymate para conjunto de tubos hembra Lynx
Longitud (métrico):
1 m
Cantidad:
1/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Longitud (métrico) Cantidad unitSize
15289387 BPC Readymate para conjunto de tubos hembra Lynx 1 m 1/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 15289387
Marca: Thermo Scientific™ BP0020A
Reduzca el tiempo de preparación y aumente la producción de los ensayos de llenado de medios con los medios listos para su uso en recipientes de bioprocesamiento. Las diversas conexiones proporcionan mayor flexibilidad.
Reduzca el tiempo de preparación y aumente la producción de los ensayos de llenado aséptico de medios con los medios listos para su uso en recipientes de bioprocesamiento. Cree una unión estéril para permitir conexiones asépticas o para vapor adicionales utilizando Thermo Scientific™ BPC Readymate™ para conjunto de tubos hembra Lynx.
  • Realice simulaciones eficaces de procesos con un riesgo mínimo de contaminación secundaria
  • Reduzca el tiempo de preparación
  • Cumplir con la normativa vigente
  • Ahorre tiempo y reduzca costes
Existen múltiples opciones de conexión conectar y usar, como BPC ReadyMate para Lynx hembra, para una mayor flexibilidad.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Lynx™ es una marca comercial o marca comercial registrada de Merck.
Readymate™ es una marca comercial o marca registrada de gE Healthcare BioSciences AB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Multi
Descripción BPC Readymate para conjunto de tubos hembra Lynx
Formato Recipientes para bioprocesamiento (medios preparados)
Tipo de producto Conjunto de tubos
Incluye Tubos y conectores
Cantidad 1/paq.
Longitud (métrico) 1 m