Learn More
Edulab Aparato de la ley de Boyle
Código de producto. 30280272
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Aparato de demostración de la ley de Boyle
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30280272 Aparato de demostración de la ley de Boyle cada uno
1 options
Código de producto. 30280272 Proveedor Edulab N.º de proveedor VTN12302225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    144.45€ / paquete de 1
    Ahorro 2.55€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Demuestra la Ley de Boyle de una manera clara y práctica para experimentos de laboratorio.
  • Aparato de la Ley de Boyle mejorado, diseñado para una demostración eficaz de las relaciones presión-volumen
  • El sistema de depósito permite bombear agua o aceite coloreado gradualmente al tubo que contiene aire.
  • El tubo graduado permite lecturas precisas de volumen mientras la presión se mide utilizando un manómetro Bourdon confiable.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Demostración de la ley de Boyle
Incluye Un aparato
Tipo de producto Aparato de demostración de la ley de Boyle