Learn More
Heathrow Scientific Tapa de caja Parafilm Dispensadores
Código de producto. 17812809 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
17812809 Morado cada uno
17802809 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17812809 Supplier Heathrow Scientific Supplier No. 120668
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Simplemente coloque el dispensador encima del Parafilm y pase la película de sellado.
Estos cortadores de parafilm versátiles están diseñados para adaptarse a rollos de parafilm de 2 y 4 in para una máxima flexibilidad. Estos innovadores dispensadores cuentan con una maquinilla de afeitar de seguridad integrada que se desliza suavemente para crear un corte limpio en todo momento, eliminando la necesidad de tijeras y garantizando que las yemas de sus dedos permanezcan seguras. Están hechos de plástico ABS que es fácil de limpiar y vienen en una variedad de colores diferentes.
  • Se adapta a varios tamaños de Parafilm: admite rollos de 2 y 4 in, lo que ofrece flexibilidad para diversas aplicaciones.
  • Maquinilla de afeitar de seguridad integrada: Diseñado con una maquinilla de afeitar de seguridad integrada que se desliza suavemente, creando un corte limpio en todo momento.
  • Durable y fácil de limpiar: Fabricado en plástico ABS, lo que garantiza que el cortador sea fácil de limpiar y mantener.
  • Consistencia de confianza: Proporciona un corte limpio y uniforme en todo momento.
  • Completamente seguro: corta el parafilm sin dañar las yemas de los dedos.
  • Dos cuchillas de seguridad incluidas: Viene con dos cuchillas de seguridad para un uso duradero.
  • Variedad de colores: Disponible en una gama de colores para adaptarse a sus preferencias.
Specifications
Tipo de producto Dispensador de Parafilm
Color Morado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12.3 x 17.2 x 9.9 cm
Admite Parafilm
Material ABS
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Carga superior