Learn More
Brady™ Polypropylene Printer Labels
Código de producto. 11777264
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
11777264 cada uno
11767264 cada uno
11727114 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11777264 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 114706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA, libre de halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815)
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Polipropileno
Print Technology Transferencia térmica
Para utilizar con (aplicación) Comunicación de datos y voz
Para utilizar con (equipo) BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangle
Tamaño (métrico) 30 × 2 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +80 °C
Grosor (métrico) 0,028 mm
Repetición vertical (métrico) 43,56 mm
Longitud (métrico) 15,24 m
Altura (métrico) 20,00 mm
Altura del área de impresión (métrico) 10,00 mm