Learn More
Gerresheimer™ Caja 8 Tubos Estándar Estándares
Código de producto. 15329244
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
8 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15329244 8 tubos paquete de 8
1 options
Código de producto. 15329244 Proveedor Gerresheimer™ N.º de proveedor 50777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.41€
    306.00€ / paquete de 8
    Ahorro 490.41€
    61% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El conjunto incluye:
  • Stearinsäure 69,7 °C
  • Benzil 94,8 °C
  • Acetanilida 113,9 °C
  • Benjoín 134,8 °C
  • Adipinsäure 150,6 °C
  • Benzanida 161,6 °C
  • Dicyandiamid 209,4 °C
  • Sacarina 226,5 °C
Especificaciones
Tipo de producto Sementales de tubos estándar
Incluye 8 tubos