Learn More
Tuttnauer Prueba de Bowie y Dick
Código de producto. 17819558 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bowie-Dick Test
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17819558 Bowie-Dick Test cada uno
1 options
Código de producto. 17819558 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor ADD2220501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.90€
    639.40€ / paquete de 1
    Ahorro 135.50€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
La prueba de Bowie y Dick es un programa especial para probar la penetración de vapor en cargas porosas y huecas. El ciclo incluye 3,5 minutos de esterilización después de la fase de prevacío.
  • Programa especial para probar la penetración de vapor en cargas porosas y huecas.
  • El ciclo incluye 3,5 minutos de esterilización después de la fase de prevacío.
Especificaciones
Tipo de producto Bowie-Dick Test