Learn More
MedChemExpress Bovine Serum Albumin
Código de producto. 16448768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448768 10 g 10 g
16412429 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448768 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0842
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Bovine Serum Albumin (BSA) is a 583-residue protein consisting of three homologous all-α domains, organized in a heart-shaped structure. BSA is a globular protein that is used in numerous biochemical applications.
Especificaciones
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Cantidad 10 g
Condiciones de envío Room temperature
Requisitos de almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Sinónimo Albumin bovine serum ∣ BSA
Objetivo HBV
CAS 9048-46-8
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)