Learn More
Invitrogen™ Bovine Prothrombin (Factor II) Native Protein
Código de producto. 11514131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514131 2 mg 2 miligramos
1 options
Artikelnummer. 11514131 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP43093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    141.94€ / 2 miligramos
    Ahorro 9.06€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Native Protein
RP-43093 contains native bovine Prothrombin protein. RP-43093 may be used as a positive control in many immunological assays.
Prothrombin or Coagulation factor II, is proteolytically cleaved to form thrombin in the first step of the coagulation cascade which ultimately results in the stemming of blood loss. F2 also plays a role in maintaining vascular integrity during development and postnatal life. Mutations in F2 leads to various forms of thrombosis and dysprothrombinemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso P00735
Concentración 4.9 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 280685
Peso molecular 72 kDa
Nombre Bovine Prothrombin (Factor II)
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 2 mg
Fuente Bovine
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen Activation peptide fragment 1; Activation peptide fragment 2; bovine prothrombin protein; Cf2; Cf-2; coagulation factor 2; coagulation factor II; coagulation factor II (thrombin); coagulation factor II [thrombin]; coagulation factor II, thrombin; F2; FII; kringle-2 domain; fragment-2; prepro-coagulation factor II; preprothrombin; prothrombin; prothrombin B-chain; prothrombin precursor; PT; RPRGL2; serine protease; THPH1; THROMBIN; Thrombin heavy chain; Thrombin light chain
Nombre común Prothrombin
Símbolo de gen F2
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.