Learn More
Gibco™ Extracto de pituitaria bovina (BPE)
Código de producto. 11568866 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11568866 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11568866 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 13028014
 Artículo restringido
En stock
Extracto de pituitaria bovina (BPE)
The protein concentration of each lot of Bovine Pituitary Extract is determined by the Bradford method. Each vial of BPE contains not less than 25 mg of protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
Tipo de célula Células de mamíferos
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Extracto de hipófisis bovina
pH entre 6 y 8
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Hielo seco