Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IGF-1 bovina
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
La IGF-1 bovina cuantifica la IGF-1 bovina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IGF-1 bovina natural y recombinante.
El IGF1 (factor 1 de crecimiento similar a la insulina) está relacionado estructural y funcionalmente con la insulina, pero tiene una actividad mucho más alta que promueve el crecimiento. El IGF1 induce diversas respuestas celulares, incluida la proliferación celular, la diferenciación, la migración y la supervivencia. Además, el IGF1 es un factor de crecimiento polipéptido que estimula la proliferación de gran variedad de tipos de células en tejido muscular, óseo y cartílago. El IGF1 estimula el transporte de glucosa en las células osteoblásticas derivadas de huesos de rata (PyMS) y es eficaz en concentraciones mucho más bajas que la insulina, no solo con respecto a la síntesis de glucógeno y ADN, sino también con respecto a la mejora de la absorción de glucosa. En la circulación, los IGF están vinculados predominantemente a proteínas de unión (IGFBP) que prolongan la vida media de los IGF y desempeñan un papel en su envío a los tejidos objetivo. El IGF-I es conocido como uno de los activadores más potentes de la vía de señalización de AKT, que se sabe que es un estimulador de la proliferación y un inhibidor de la muerte celular programada. Además, el IGF-I humano maduro es un 100 % homólogo con proteínas bovinas y porcinas. Los bajos niveles de IGF1 se han relacionado con la enfermedad de Alzheimer. El IGF1 se procesa a partir de un precursor, ligado por un receptor específico, y secretado. Los defectos en el gen IGF1 son una causa de la deficiencia del factor 1 de crecimiento similar a la insulina y se han encontrado varias variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | C730016P09Rik; preproproteína de factor de crecimiento similar a la insulina clase 1; preproproteína de factor de crecimiento similar a la insulina clase 2; H-IGF-1; IBP1; IGF1; IGF1; IGF-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; factor de crecimiento de insulina-1; factor de crecimiento similar a la insulina; factor de crecimiento similar a la insulina 1; factor de crecimiento similar a la insulina 1 (somatomedina C); factor de crecimiento similar a la insulina I; factor de crecimiento similar a la insulina I (somatomedina C); factor de crecimiento similar a la insulina IB; factor de crecimiento mecánico; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; Prepro-IGF-I; factor de crecimiento similar a la preinsulina I; R-IGF-1; somatomedin; somatomedin C; somatomedin-C. |
| Intervalo del ensayo | De 1,23 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,23 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P07455 |
| Símbolo de gen | IGF1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |