Learn More
Abcam Bovine Heart Mitochondria, 10 mg
Código de producto. 32142131 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32142131 10 miligramos
1 options
Código de producto. 32142131 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab11033810mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Bovine Heart cell/tissue lysate.
  • Species: Bovine
  • Tissue: Heart
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation