Learn More
Gibco™ Bovine Fetuin (custom product)
Código de producto. 11558836 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g,10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11558836 10 g,10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11558836 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10344034
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Bovine Fetuin (custom product)
  • GIBCO Custom Product
  • Custom Media Inquiry Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 g,10 g
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2°C to 8°C)
Condiciones de envío Room Temperature
Línea de productos Gibco