Learn More
Invitrogen™ Bovine Factor Xa Native Protein
Código de producto. 11534151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 UG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11534151 100 μg 100 UG
1 options
Código de producto. 11534151 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43119
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Native Protein
RP-43119 contains native bovine Factor Xa. RP-43119 may be used as a positive control in many immunological assays.
Factor Xa is a vitamin K-dependent glycoprotein that converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, calcium and phospholipid during blood clotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P00743
Concentración 8 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 280787
Peso molecular 45.3 kDa
Nombre Bovine Factor Xa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 100 μg
Fuente Bovine
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen Activated factor Xa heavy chain; Coagulation factor X; F10; F10a; Factor X heavy chain; Factor X light chain; factor Xa; FX; FXA; prothrombinase; stuart factor; Stuart-Prower factor; Unknown (protein for IMAGE:8121240); unnamed protein product
Nombre común Factor Xa
Símbolo de gen F10
Actividad biológica Specific Activity = 3620 U/mg
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Actividad Specific Activity = 1826 U/mg
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native