Learn More
Invitrogen™ Bovine Factor IXa Native Protein
Código de producto. 11574141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574141 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11574141 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    172.02€ / 100 microgramos
    Ahorro 10.98€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Native Protein
RP-43112 contains native bovine Factor Ixa protein. RP-43112 may be used as a positive control in many immunological assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P00741
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 280688
Peso molecular 45 kDa
Nombre Bovine Factor IXa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 100 μg
Fuente Bovine
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen AW111646; Cf9; Cf-9; Christmas factor; coagulation factor IX; coagulation factor IX (plasma thromboplastic component, Christmas disease, hemophilia B); Coagulation factor IXa heavy chain; Coagulation factor IXa light chain; F9; F9 p22; F9a; factor 9; factor IX (Christmas factor) precursor; factor IX F9; FIX; HEMB; P19; plasma thromboplastic component; plasma thromboplastin component; PTC; THPH8
Nombre común Factor Ixa
Símbolo de gen F9
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native