Learn More
Corning™ Suero bovino de ternero, reforzado con hierro, de origen estadounidense
Código de producto. 15942887 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15942887 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15942887 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 35053CM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
El suero de ternero bovino es una alternativa económica al suero fetal bovino (FBS). Se usa con líneas celulares resistentes cuando se requieren grandes cantidades de suero, para fabricar medicamentos biológicos y vacunas. Se obtiene de terneros generalmente menores de 22 semanas. Contiene concentraciones muy elevadas de transferrina, que permiten enriquecerlo con hierro a niveles más de tres veces superiores a los del FBS.
Todo Corning El suero bovino se recolecta bajo supervisión directa utilizando el estricto protocolo ’de recolección de Corning. Estos controles garantizan que podamos cumplir con un nivel estricto de endotoxinas. ≤ 10 EU/mL y niveles de hemoglobina de ≤ 25 mg/dL.
Todo Corning El suero bovino de ternera se recolecta en instalaciones inspeccionadas por el USDA en los Estados Unidos y se deriva de terneros sanos que han pasado la inspección ante y post mortem y se encontró que estaban libres de enfermedades contagiosas.
Estándares de Filtrado Los estándares de la industria son filtrar el suero bovino de ternera a través de un tamiz de 0.2 μfiltro m. Corning Va por encima del estándar de la industria utilizando el triple 0.1 μFiltros estériles m para todo nuestro suero bovino de ternera. Estos son los mismos requisitos de filtrado. Corning usos de los productos FBS, que proporciona un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-3.
Además de USP y pruebas de esterilidad EP 2.6.1, todos los lotes deben dar negativo en la prueba de micoplasma. Cuando se utiliza en la aplicación correcta, Corning El suero bovino puede funcionar tan bien o mejor que el FBS a una fracción del costo. Refuerzo del hierro: los terneros suelen recibir una dieta con poco contenido en hierro. Para contrarrestar la deficiencia de hierro encontrada en el suero, todos Corning El suero bovino de ternera está fortificado con hierro para que éste vuelva a sus niveles naturales. Especificamos que la saturación de hierro debe estar entre el 70 y el 80 %. La capacidad total de fijación de hierro y el porcentaje de saturación de hierro se indican en cada Certificado de análisis.
Verdadero agrupado estéril filtrado todo Corning El suero bovino de ternera se mezcla después de la filtración para garantizar la consistencia de una botella a otra dentro de un lote. La tecnología «True Pool» reduce en gran medida la variabilidad dentro del lote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -25 °C a -15 °C
País de origen Estados Unidos
Cantidad 1000 mL
Serum Treatment Fortificado con hierro