Learn More
Invitrogen™ Bovine alpha-Thrombin Native Protein
Código de producto. 11504141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11504141 200 μg 200 microgramos
1 options
Código de producto. 11504141 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    141.94€ / 200 microgramos
    Ahorro 9.06€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Native Protein
RP-43104 contains native bovine a-Thrombin protein. RP-43104 may be used as a positive control in many immunological assays.
Note: Antibody lot-to-lot variability may occur and dilution optimization of each production lot in specific application is recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P00735
Concentración 9.2 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 280685
Peso molecular 36.7 kDa
Nombre Bovine alpha-Thrombin
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 200 μg
Fuente Bovine
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen Activation peptide fragment 1; Activation peptide fragment 2; bovine prothrombin protein; Coagulation factor II; coagulation factor II (thrombin); coagulation factor II [thrombin]; coagulation factor II, thrombin; F2; prepro-coagulation factor II; preprothrombin; prothrombin; prothrombin B-chain; PT; RPRGL2; serine protease; THPH1; thrombin; Thrombin heavy chain; Thrombin light chain
Nombre común alpha-Thrombin
Símbolo de gen F2
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native