Learn More
Gibco™ Albúmina bovina fracción V (solución al 7,5 %)
Código de producto. 11500496 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500496 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11500496 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15260037
 Artículo restringido
En stock
Albúmina bovina fracción V (solución al 7,5 %)
7,5 g/100 ml
Preparado con seroalbúmina bovina fracción V en solución salina tamponada con fosfato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C).
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Líquido
Tipo de producto BSA
pH Desde 6 hasta 8
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rhodanine