Learn More
Burgués (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bourgeonal |
| CAS | 18127-01-0 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O/c1-13(2,3)12-8-6-11(7-9-12)5-4-10-14/h6-10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CCC=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-terc-butilfenil)propanal |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1358 |