Descripción
- Acero inoxidable
- Orificios redondos
- Para uso con batidor en cruz
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificios redondos |
| Tamaño de poro | 3,00 mm |
| Tipo | Tamiz |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de impacto de cruz SK 300 |