Learn More
Sartorius Medios en frasco para unidades de filtración con membrana Sartorius
Código de producto. 10544951 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de Escherichia coli y coliformes
Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de Lactobacilos y Pediococcus y otros organismos que estropean la cerveza
Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de levaduras silvestres
Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de levaduras y moldes
Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de recuentos totales
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10544951 Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de recuentos totales paquete de 4
10440472 Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de levaduras y moldes paquete de 4
11790875 Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de levaduras silvestres paquete de 4
10069600 Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de Escherichia coli y coliformes paquete de 4
10475401 Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de Lactobacilos y Pediococcus y otros organismos que estropean la cerveza paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10544951 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 14144A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    159.36€ / paquete de 4
    Ahorro 13.64€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Medios de agar lisina para la determinación de levaduras silvestres
Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar. Se pueden utilizar para el método de filtración con membrana o para la incubación directa. Los medios de agar en frascos son la alternativa rentable para las placas de colada.
  • Botellas de 250 ml, 4 botellas por caja
  • Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • Según las fórmulas internacionales
  • Calidad uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
País de origen Alemania
Formulario Líquido
Formato Frasco
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Nutriente
Tipo de producto Medio de cultivo
Esterilidad Estéril
Tipo de prueba Recuento estándar de placas para microorganismos
Volumen de llenado 250 mL
Para utilizar con (aplicación) Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de recuentos totales
Para utilizar con (equipo) Sartorius Unidades de filtración por membrana
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 250 mL