Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de rodillos para frascos/tubos
Código de producto. 15258854 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
Tapón US
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15258854 Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15248854 Tapón US cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15258854 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1160.12€ / paquete de 1
    Ahorro 244.88€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Utilice de forma segura este elegante y compacto rodillo para tubos y frascos con capacidad para hacer rodar tubos o frascos de varios tamaños, en entornos con CO2 o húmedos.
El elegante y compacto diseño permite hacer rodar tubos o frascos de diferentes tamaños, dispone de velocidad con control digital que oscila entre 1 y 80 rpm y resulta seguro en entornos con CO2 o húmedos. Aumente el espacio del que dispone en la mesa de trabajo o en la incubadora: apile los rodillos a dos alturas gracias al kit de apilamiento opcional. Controle el proceso sin que se vean afectadas las muestras que se están incubando gracias al control remoto opcional, que también dispone de función de temporizador.  Incluye juntas tóricas para garantizar que rueda perfectamente cuando se utiliza con tubos.
  • Velocidad regulable para adaptarse a múltiples aplicaciones
  • Diseño resistente al desgaste y a la corrosión para su uso en entornos húmedos y con CO2
  • Rodillos ajustables para amoldarse a diferentes tamaños de tubos o frascos
  • Kit de apilamiento para apilar dos unidades y ahorrar valioso espacio de sobremesa
  • Control remoto opcional que facilita el funcionamiento de la unidad cuando se encuentra en la incubadora e incorpora un temporizador
Incluye:
Juntas tóricas para garantizar que rueda perfectamente cuando se utiliza con tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de rotación 0°
Capacidad portante (métrico) 6,5 kg
Intervalo de velocidad De 1 a 80 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Vataje 10 W
Tipo de producto Ruedecillas
Capacidad portante (imperial) 14,3 lb
Certificaciones/conformidad CE, cCSAus
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2 °F a 140 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro del rodillo (imperial) 1,1 in
Diámetro máx. de la botella (imperial) ≤ 4.72 pulg.
Diámetro del rodillo (métrico) 28 mm
Diámetro máx. de la botella (métrico) ≤ 120 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,2 x 2,8 in (360 x 72 mm)
Altura (imperial) 2,8 in
Altura (métrico) 72 mm
Longitud (imperial) 14,2 in
Longitud (métrico) 360 mm
Anchura (imperial) 14,9 in
Anchura (métrico) 378 mm
Peso con embalaje (imperial) 14,3 lb
Peso con embalaje (métrico) 6,5 kg
Modelo Frasco, rodillo de tubo
Pantalla Pantalla LED para ver la velocidad del rodillo
Rango de humedad ≤ 95%
N.º de rodillos 6 rodillos estándar, ampliable hasta 11
Apilables Dos alturas con kit opcional
Intervalo del temporizador De 0 a 999 min, continuo
Tolerancia Resistente a humedad del ≤ 95 % y al CO2
Garantía y oferta de servicio 2 años
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.