Learn More
Corning™ Carcasa exterior de dispensadores de partes superiores de frasco (BTD)
Código de producto. 16892090 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16892090 100 mL cada uno
16852090 2,5 ml cada uno
16862090 5 mL cada uno
16872090 25 mL cada uno
16882090 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Código de producto. 16892090 missing translation for 'mfr' Corning™ missing translation for 'supplierNo' 6850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    104.97€ / paquete de 1
    Ahorro 8.03€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Carcasa exterior para reactivos de dispensación y BTD
  • El sistema especializado de purga de aire y circuito cerrado garantiza la ausencia de pérdida de reactivo durante la dispensación, así como cuando el dispositivo no está en uso
  • Incluye cuatro adaptadores con diámetros diferentes para uso universal con varios tamaños de frasco
  • El tubo de aspiración telescópico se puede ajustar suavemente a diferentes alturas de frasco
  • La herramienta de calibración permite una fácil calibración en el laboratorio con un mecanismo de recalibración incorporado para garantizar la máxima reproducibilidad durante el largo ’ciclo de vida del dispensador.
  • Todos los dispensadores se prueban y entregan individualmente con un certificado de rendimiento
  • Usos:
    • Para dispensar líquidos orgánicos e inorgánicos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) 100 mL
    Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos
    Incluye Cuatro adaptadores