Learn More
Corning™ Émbolo de PTFE de dispensador de partes superiores de frasco (BTD)
Tienda Corning ProductosDescripción
- El sistema especializado de purga de aire y circuito cerrado garantiza la ausencia de pérdida de reactivo durante la dispensación, así como cuando el dispositivo no está en uso
- Incluye cuatro adaptadores con diámetros diferentes para uso universal con varios tamaños de frasco
- El tubo de aspiración telescópico se puede ajustar suavemente a diferentes alturas de frasco
- La herramienta de calibración permite una fácil calibración en el laboratorio con un mecanismo de recalibración incorporado para garantizar la máxima reproducibilidad durante el largo ’ciclo de vida del dispensador.
- Todos los dispensadores se prueban y entregan individualmente con un certificado de rendimiento
- Para dispensar líquidos orgánicos e inorgánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos |
| Incluye | Cuatro adaptadores |