Learn More
Corning™ Émbolo de PTFE de dispensador de partes superiores de frasco (BTD)
Código de producto. 16802110 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16802110 2,5 ml cada uno
16812110 5 mL cada uno
16822110 10 mL cada uno
16832110 25 mL cada uno
16842110 50 mL cada uno
16852110 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16802110 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6861
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Émbolo de PTFE para reactivos de dispensación y BTD
  • El sistema especializado de purga de aire y circuito cerrado garantiza la ausencia de pérdida de reactivo durante la dispensación, así como cuando el dispositivo no está en uso
  • Incluye cuatro adaptadores con diámetros diferentes para uso universal con varios tamaños de frasco
  • El tubo de aspiración telescópico se puede ajustar suavemente a diferentes alturas de frasco
  • La herramienta de calibración permite una fácil calibración en el laboratorio con un mecanismo de recalibración incorporado para garantizar la máxima reproducibilidad durante el largo ’ciclo de vida del dispensador.
  • Todos los dispensadores se prueban y entregan individualmente con un certificado de rendimiento
  • Usos:
    • Para dispensar líquidos orgánicos e inorgánicos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) 2,5 ml
    Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos
    Incluye Cuatro adaptadores