Learn More
Socorex™ Dispensador de la parte superior de frasco modelo 520
Código de producto. 13558290
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13558290 De 5 a 50 ml cada uno
13538290 De 2,5 a 25 ml cada uno
13548290 De 10 a 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13558290 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 525.050
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655
Volumen (métrico) De 5 a 50 ml
Incluye Émbolo de vidrio esmerilado
Modelo 525