Learn More
Sampling Systems™ Frasco de Tomamuestras de Líquidos
Código de producto. 15859321 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
1500 mm
Incluye:
Frasco de vidrio de 500 ml, tapa de frasco
Frasco de vidrio de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye unitSize
15859321 1000 mm Frasco de vidrio de 500 ml, tapa de frasco cada uno
15869321 1500 mm Frasco de vidrio de 500 ml, tapa de frasco cada uno
15879321 1000 mm Frasco de vidrio de 500 ml cada uno
15889321 1500 mm Frasco de vidrio de 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15859321 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5031C1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incorpora un mecanismo accionado por resorte, lo que significa que el líquido solo fluye cuando se aprieta el mango, lo que permite tomar muestras de las ubicaciones establecidas. El Frasco de Tomamuestras de Líquidos Sampling Systems™ toma las muestras directamente en el frasco.
  • Cuerpo del tomamuestras de acero inoxidable 316L
  • Frasco de vidrio
  • Punto único
  • Muestreo de líquidos de viscosidad baja a media
  • Ideal para muestras de volumen bajo (dosis unitaria)
  • El tomamuestras está disponible con una cubierta que detiene que el frasco se moje
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Acero inoxidable con frasco de vidrio
Incluye Frasco de vidrio de 500 ml, tapa de frasco
Capacidad (métrico) 500 mL
Longitud (métrico) 1000 mm