Learn More
Karl Hecht™ Botella para aceite de cedro
Código de producto. 10445041
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10445041 40 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10445041 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.02€
    33.75€ / paquete de 1
    Ahorro 4.27€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Accesorio para usar en microscopía y tinción.
  • Con pipeta esmerilada intercambiable de color ámbar
  • Vidrio transparente, tapón de plástico y varilla de vidrio
  • Capacidad de aproximadamente 40mL
Especificaciones
Capacidad (métrico) 40 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Microscopía y tinción
Incluye Pipeta esmerilada de color ámbar, varilla de vidrio
Altura con tapón (métrico) 100 mm
Material De cristal
Closure Included Sí
Altura (métrico) 60 mm
Material del cierre Plástico
Diámetro (métrico) 54 mm
Tipo de producto Botella de aceite de cedro